Få mere at vide
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349016 25 g 25g
11339016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20187.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5202-89-1 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5202-89-1
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD00007837
InChI nøgle IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
PubChem CID 78878
IUPAC navn methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Kogepunkt 168°C to 170°C (1 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1072894
Formel vægt 185.61
Procent renhed ≥98%