Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-chlorbenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10534954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10534954 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10534954 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
CAS 5202-89-1
Smeltepunkt 66°C to 68°C
Farve Beige-brun til creme
Kogepunkt 168°C to 170°C (22.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8ClNO2
Lineær formel ClC6H3(NH2)CO2CH3
MDL nummer MFCD00007837
Mængde 1 g
Synonym methyl 5-chloroanthranilate, methyl2-amino-5-chlorobenzoate, 5-chloroanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chlorobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 5-chloro-, methyl ester, 2-amino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, pubchem3346, acmc-1axns, methyl-5-chloroanthranilate
InChI nøgle IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)N
IUPAC navn methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 185.61
PubChem CID 78878
Formel vægt 185.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystal Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.