Få mere at vide
Methyl 2-amino-5-bromobenzoat, 98 %
Artikelnummer. 11452648
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452648 100 g 100g
11432648 5 g 5g
11442648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16666.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 52727-57-8 | C8H8BrNO2 | 230,06 g/mol
Methyl-2-amino-5-brombenzoat virker som en potentiel PqsD-hæmmer mod pseudomonas aeruginosa-infektioner. Det bruges også til fremstilling af hepatitis C-virus NS5b RNA-polymerasehæmmere. Det er involveret i plantevækstregulerende aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-2-amino-5-brombenzoate virker som en potentiel PqsD-hæmmer mod pseudomonas aeruginosa-infektioner. Det bruges også til fremstilling af hepatitis C-virus NS5b RNA-polymerasehæmmere. Det er involveret i plantevækstregulerende aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Noter
Lys- og luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, syrehalogenider, syreanhydrider, stærke syrer og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52727-57-8
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.06
MDL nummer MFCD00144761
InChI nøgle QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromoanthranilate, 2-amino-5-bromobenzoic acid methyl ester, 5-bromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-benzoic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-aminobenzoate, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, benzoic acid, 2-amino-5-bromo-, methyl ester, hydrochloride, pubchem3344, methyl-5-bromoanthranilate, acmc-1ats7
PubChem CID 736224
IUPAC navn methyl-2-amino-5-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-5-bromobenzoate
Smeltepunkt 71 °C til 73 °C
Mængde 100 g
Beilstein 972720
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 230.06
Procent renhed 98%