Få mere at vide
Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408318 25 g 25g
15418318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61749.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 2475-81-2 | Molecular Formula: C8H8FNO2 | Molecular Weight: 169.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2475-81-2
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.16
MDL nummer MFCD11054082
InChI nøgle UBFRSTYHLYPSND-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-amino-4-fluorobenzoate, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro-, methyl ester, acmc-209gej, intermediates-zcf02666, methyl 4-fluoroanthranilate, 2-amino-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 14075433
IUPAC navn methyl-2-amino-4-fluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-4-fluorobenzoate
Mængde 25 g
Formel vægt 169.15
Procent renhed 98%