Få mere at vide
Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11387566
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387566 10 g 10g
11397566 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11125.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5900-58-3 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5900-58-3
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD00017568
InChI nøgle YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroanthranilate, 2-amino-4-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-4-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-amino-4-chloro-, methyl ester, 2-amino-4-chlorobenzoic acid methyl ester, pubchem4643, methyl 4-chloro-anthranilate, methyl 2-amino4-chlorobenzoate, methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
PubChem CID 80001
IUPAC navn methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Smeltepunkt 66°C to 68°C
Mængde 10 g
Beilstein 1072895
Formel vægt 185.61
Procent renhed 98%