Få mere at vide
Methyl-2-amino-4-chlorbenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11975361 100 g Glasflaske 100g
11965361 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439231000
Kemiske identifikatorer
CAS 5900-58-3
InChI nøgle YPSSCICDVDOEAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroanthranilate, 2-amino-4-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-4-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-amino-4-chloro-, methyl ester, 2-amino-4-chlorobenzoic acid methyl ester, pubchem4643, methyl 4-chloro-anthranilate, methyl 2-amino4-chlorobenzoate, methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
PubChem CID 80001
IUPAC navn methyl-2-amino-4-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 106°C (8.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8ClNO2
Mængde 100 g
Molekylvægt (g/mol) 185.61
Formel vægt 185.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.