Få mere at vide
Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11430087
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430087 50 g 50g
11420087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21002.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 26759-46-6 | C10H13NO4 | 211,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26759-46-6
Molekylær formel C10H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00014904
InChI nøgle QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 611144
IUPAC navn methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Smeltepunkt 128 °C til 130 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2724754
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98%