Få mere at vide
Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2834936 |
| Formel vægt | 187.15 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |