Få mere at vide
Methyl 2-amino-3-methylbenzoat, 98%
Artikelnummer. 15427998
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427998 100 g 100g
15417998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61448.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 22223-49-0 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22223-49-0
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD06200918
InChI nøgle VSFYTPXXMLJNAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylanthranilate, 2-amino-3-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-amino-3-methyl-, methyl ester, methyl 2-amino-3-methylbenzenecarboxylate, 2-amino-3-methyl-benzoic acid methyl ester, methyl2-amino-3-methylbenzoate, pubchem10929, acmc-209ftn, methyl 2-amino-m-toluate, ksc495o6t
PubChem CID 2763406
IUPAC navn methyl-2-amino-3-methylbenzoat
SMIL CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-3-methylbenzoate
Smeltepunkt 25°C to 29°C
Farve Pink (Pink)
Kogepunkt 153°C (23 mm)
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof