Learn More
Methyl 2-amino-3-methylbenzoat, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-amino-3-methylbenzoate |
| Smeltepunkt | 25 °C til 29 °C |
| Farve | Pink (Pink) |
| Kogepunkt | 153 °C (23 mm) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 165.19 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |