Få mere at vide
Methyl-2-amino-3-carboxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3111009
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10718623
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07276CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 253120-47-7
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD06200897
InChI nøgle UXQCFHRNRAGKOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794812
IUPAC navn 2-amino-3-methoxycarbonylbenzoesyre
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-3-carboxybenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-amino-3-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl 2-amino-3-carboxybenzoate, 2-amino-isophthalic acid monomethyl ester, 3-methoxycarbonyl-2-aminobenzoic acid, 2-amino-isophthalicacidmonomethylester, 2-amino-3-methoxycarbonyl-benzoic acid, pubchem22030, 2-aminoisophthalicacidmonomethylester, 6-carboxy-2-methoxycarbonyl aniline, methyl2-amino-3-carboxybenzoate
Formel vægt 195.17
Procent renhed 97%