Få mere at vide
Methyl-2-amino-3-brom-5-methoxybenzoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491008
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491008 1 g 1g
15401018 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54844.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 1378874-22-6 | Molecular Formula: C9H10BrNO3 | Molecular Weight: 260.087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1378874-22-6
Molekylær formel C9H10BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 260.087
MDL nummer MFCD20527215
InChI nøgle WPRSGBOUSTUNEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 73995991
IUPAC navn methyl-2-amino-3-brom-5-methoxybenzoat
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)OC)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-3-bromo-5-methoxybenzoate
Mængde 1 g
Formel vægt 260.09
Procent renhed 96%