Få mere at vide
Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460707
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11460707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22518.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-00-8
Molekylær formel C8H7Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 308.96
MDL nummer MFCD00010873
InChI nøgle NGXVMFCGYYHEGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-dibromoanthranilate, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo-, methyl ester, 3,5-dibromoanthranilic acid methyl ester, 2-amino-3,5-dibromobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid, 3,5-dibromo-, methyl ester, methyl 2-amino-3,5-dibromo-benzoate, pubchem3352, acmc-209mkw, ksc490q2l, methyl,3,5-dibromoanthranilate
PubChem CID 69069
IUPAC navn methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Mængde 5 g
Beilstein 3257505
Formel vægt 308.97
Procent renhed ≥98%