Få mere at vide
Methyl-2-(acetylamino)-3-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581482
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10581482 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10384102 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH00481DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 95067-27-9
Molekylær formel C10H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 238.20
MDL nummer MFCD00157613
InChI nøgle PHFRWNCHBPVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl 2-acetamido-3-nitro-benzoate, 2-acetylamino-3-nitro-benzoic acid methyl ester, 2-acetamido-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-acetylamino-3-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-3-nitrobenzoate, 2-acetylamino-3-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 2782278
IUPAC navn methyl-2-acetamido-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(NC(C)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-(acetylamino)-3-nitrobenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.2
Procent renhed 97%