Få mere at vide
Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11422858
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422858 250 g 250g
11412858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16826.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20676-54-4
Molekylær formel C10H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 227.64
MDL nummer MFCD00144759
InChI nøgle TVAAIYFBEWHVCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate, methyl n-acetyl-5-chloroanthranilate, n-acetyl-5-chloroanthranilic acid methyl ester, 2-acetylamino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-chlorobenzoate, pubchem3337, acmc-1cioq, methyl2-acetamido-5-chlorobenzoate, methyl 2-acetamido-5-chloranyl-benzoate
PubChem CID 4640571
IUPAC navn methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
Smeltepunkt 128°C to 131°C
Mængde 250 g
Beilstein 2808490
Formel vægt 227.65
Procent renhed 97%