Få mere at vide
Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11412858
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412858 50 g 50g
11422858 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16826.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20676-54-4
Molekylær formel C10H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 227.64
MDL nummer MFCD00144759
InChI nøgle TVAAIYFBEWHVCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl 5-chloro-2-acetamidobenzoate, methyl n-acetyl-5-chloroanthranilate, n-acetyl-5-chloroanthranilic acid methyl ester, 2-acetylamino-5-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-chlorobenzoate, pubchem3337, acmc-1cioq, methyl2-acetamido-5-chlorobenzoate, methyl 2-acetamido-5-chloranyl-benzoate
PubChem CID 4640571
IUPAC navn methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1NC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-acetamido-5-chlorobenzoate
Smeltepunkt 128°C to 131°C
Mængde 50 g
Beilstein 2808490
Formel vægt 227.65
Procent renhed 97%