Få mere at vide
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11965541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965541 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 11965541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354030050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
CAS 138825-96-4
Smeltepunkt 131.0°C to 135.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H10BrNO3
Lineær formel CH3C(O)NHC6H3(Br)COOCH3
Mængde 5 g
Synonym 2-acetamido-5-bromobenzoic acid methyl ester, methyl 2-acetylamino-5-bromobenzoate, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid methyl ester, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-acetamidobenzoate, acmc-20akiv, pubchem3334, methyl2-acetamido-5-bromobenzoate, labotest-bb lt00454800
InChI nøgle CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 272.098
PubChem CID 736223
Formel vægt 272.1
Procent renhed 98%