Få mere at vide
Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11935101 5 g 5g
11955101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442450050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-45-0
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00059619
InChI nøgle WCQZCKUNZVMBDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,6-dihydroxy-, methyl ester, .gamma.-resorcylic acid, methyl ester, acmc-209fl9, 2-methoxycarbonyl resorcinol, methyl 2,6-dihydroxy benzoate, gamma-resorcylic acid methyl ester, methyl 2,6-dihydroxybenzoate, methyl-2,6-dihydroxybenzoate, 2-methoxycarbonyl benzene-1,3-diol
PubChem CID 519869
IUPAC navn methyl 2,6-dihydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2, 6-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,6-dihydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.