Få mere at vide
Methyl 2,6-difluorobenzoate, 97%
Artikelnummer. 11337975
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11337975 25 g 25g
11327975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11337975 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L08063.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 13671-00-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13671-00-6
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00051778
InChI nøgle QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518798
IUPAC navn methyl-2,6-difluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,6-difluorobenzoate
Tæthed 1.281
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 25 g
Beilstein 1948618
Synonym 2,6-difluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-, methyl ester, acmc-1bxyv, ksc494g7r, methyl2,6-difluorobenzoate, methyl 2,6-difluorobenzoate, 2,6-difluorobenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl-1,3-difluorobenzene
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.