Få mere at vide
Methyl 2,6-difluorobenzoate, 97%
Artikelnummer. 11327975
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327975 5 g 5g
11337975 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08063.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13671-00-6 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13671-00-6
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00051778
InChI nøgle QNPFLTKQLFSKBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518798
IUPAC navn methyl-2,6-difluorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CC=C1F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,6-difluorobenzoate
Tæthed 1.281
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 5 g
Beilstein 1948618
Synonym 2,6-difluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-, methyl ester, acmc-1bxyv, ksc494g7r, methyl2,6-difluorobenzoate, methyl 2,6-difluorobenzoate, 2,6-difluorobenzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonyl-1,3-difluorobenzene
Formel vægt 172.13
Procent renhed 97%