Få mere at vide
Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. p-7080746
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11498593
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10407.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2150-46-1 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-46-1
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00016464
InChI nøgle XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
PubChem CID 75077
IUPAC navn methyl-2,5-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 86°C to 87°C
Mængde 1 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%