Få mere at vide
Methyl 2,5-dihydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11418603
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418603 25 g 25g
11498593 1 g 1g
11408603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11418603 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10407.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2150-46-1 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2150-46-1
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00016464
InChI nøgle XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl gentisate, gentisic acid methyl ester, methyl2,5-dihydroxybenzoate, benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, methyl ester, methyl dihydroxybenzoate, 2,5-dihydroxybenzoic acid methyl ester, gentisic acid, methyl ester, methyl-2,5-dihydroxybenzoate, unii-ls28b004km, rarechem al bf 0043
PubChem CID 75077
IUPAC navn methyl-2,5-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 86 °C til 87 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%