Få mere at vide
Methyl 2,5-difluor-4-nitrobenzoat, 95%
Artikelnummer. 15430189
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430189 1 g 1g
15450189 250 mg 250mg
15440189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63472.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 924868-81-5 | C8H5F2NO4 | 217,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924868-81-5
Molekylær formel C8H5F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.13
MDL nummer MFCD08689670
InChI nøgle XBUVRWIIEREYFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, benzoic acid, 2,5-difluoro-4-nitro-, methyl ester, methyldifluoronitrobenzenecarboxylate, methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate, 2,5-difluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 2,5-difluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 18526058
IUPAC navn methyl-2,5-difluor-4-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Mængde 1 g
Formel vægt 217.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof