Få mere at vide
Methyl 2,5-dichlorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026480
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11450677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22489.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2905-69-3 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-69-3
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00000606
InChI nøgle SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, methyl-2,5-dichlorobenzoate, unii-j07555o4he, benzoic acid, dichloro-, methyl ester, pubchem3714, acmc-1bhkt, 2,5-dcbme, rarechem al bf 0427, methyl 2,5-bis chloranyl benzoate
PubChem CID 17947
IUPAC navn methyl-2,5-dichlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 2251582
Formel vægt 205.04
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 2,5-dichlorobenzoate