Få mere at vide
Methyl 2,5-dichlorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460677
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460677 50 g 50g
11450677 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22489.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-69-3 | C8H6Cl2O2 | 205.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-69-3
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00000606
InChI nøgle SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,5-dichloro-, methyl ester, methyl-2,5-dichlorobenzoate, unii-j07555o4he, benzoic acid, dichloro-, methyl ester, pubchem3714, acmc-1bhkt, 2,5-dcbme, rarechem al bf 0427, methyl 2,5-bis chloranyl benzoate
PubChem CID 17947
IUPAC navn methyl-2,5-dichlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,5-dichlorobenzoate
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 50 g
Beilstein 2251582
Formel vægt 205.04
Procent renhed 99%