Få mere at vide
Methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10535524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10535524 5 g 5g
10471084 25 g 25g
10021314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10535524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426810050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-41-6
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00070649
InChI nøgle IHIJFZWLGPEYPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137451
IUPAC navn methyl 2,4-dimethoxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(OC)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2, 4-dimethoxybenzoate
Tæthed 1.1940g/mL
Kogepunkt 294°C to 296°C
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH30)2C6H3CO2CH3
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.194
Synonym 2,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dimethoxy-, methyl ester, acmc-1ccii, methyl2,4-dimethoxybenzoate, methyl 2,4-dimethoxybenzoate, 2,4-dimethoxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-,methyl ester, benzoic acid,2,4-dimethoxy-, methyl ester, 2,4-dihydroxybenzoic acid, dimethyl ether, methyl ester
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%