Få mere at vide
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate, 97%
Artikelnummer. 10794733 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794733 5 g Glasflaske 5g
10275410 25 g Glasflaske 25g
10606524 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794733 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-47-2
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002276
InChI nøgle IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC navn methyl-2,4-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2, 4-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 116°C to 121°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CO2CH3
Mængde 5 g
Beilstein 10,I,178
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.