Få mere at vide
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate, 97%
Artikelnummer. p-7027755
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11476466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24757.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
Methyl 2,4-dihydroxybenzoat bruges som kosmetiske midler. Og det bruges til syntese af råmateriale til fine kemikalier, organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate is used as a cosmetic agents. And it is used in synthesis of raw material for fine chemicals, organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-47-2
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00002276
InChI nøgle IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC navn methyl 2,4-dihydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%