Få mere at vide
Methyl 2,4-dihydroxybenzoat, 97%
Artikelnummer. 11496466
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496466 100 g 100g
11476466 5 g 5g
11486466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24757.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 2150-47-2 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
Methyl 2,4-dihydroxybenzoat bruges som kosmetiske midler. Og det bruges til syntese af råmateriale til fine kemikalier, organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 2,4-dihydroxybenzoat bruges som kosmetiske midler. Og det bruges til syntese af råmateriale til fine kemikalier, organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2150-47-2
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00002276
InChI nøgle IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dihydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2,4-dihydroxy-, methyl ester, methyl beta-resorcylate, methyl-2,4-dihydroxybenzoate, unii-xe68bu3oyj, xe68bu3oyj, .beta.-resorcylic acid, methyl ester, beta-resorcylic acid methyl ester, methyl benzoate, 2,4-dihydroxy, methyl b-resorcylate
PubChem CID 16523
IUPAC navn methyl-2,4-dihydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Smeltepunkt 116 °C til 119 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%