Få mere at vide
Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470537 5 g 5g
15460537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66260.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3601-36-3
Molekylær formel C28H26O9
Molekylvægt (g/mol) 506.507
MDL nummer MFCD06300842
InChI nøgle WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
Synonym methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
PubChem CID 10929259
IUPAC navn [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl benzoate
SMIL COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 143°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Optisk rotation +121° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 506.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver