accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOHOOOO

CAS RN 3601-36-3

IUPAC Navn: [4,5-bis(benzoyloxy)-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl benzoate
Synonymer: [4,5-bis(benzoyloxy)-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvægt (g/mol): 506.51
Molekylformel: C28H26O9
InChi Key: WXFFEILSURAFKL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1OC(COC(=O)C2=CC=CC=C2)C(O)C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C1OC(=O)C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)