Få mere at vide
Methyl 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N2O4S/c1-21-15(18)12-9-11-7-8-17(14(11)16-10-12)22(19,20)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| Formel vægt | 316.0518 |