Få mere at vide
Methyl-1-naphthalenemethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-1-naphthalenemethylamine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 171.1048 |