accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HN

CAS RN 14489-75-9

IUPAC Navn: methyl[(naphthalen-1-yl)methyl]amine
Synonymer: methyl(naphthalen-1-ylmethyl)amine
Molekylvægt (g/mol): 171.24
Molekylformel: C12H13N
InChi Key: MQRIUFVBEVFILS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater