Få mere at vide
Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylathydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11471510
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471510 100 g 100g
11461510 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26930.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 3939-01-3 | C7H3F2N | 139,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3939-01-3
MDL nummer MFCD00012799
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Molekylær formel C7H3F2N
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym 2,4-difluorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro, 2,4-difluoro-benzonitrile, pubchem1563, acmc-1bohp, 2.4-difluoro benzonitrile, 2,4-difluoro benzonitrile, ksc493m5d, 2,4-difluorobenzonitrile, ljfdxxukkmeqke-uhfffaoysa
InChI nøgle LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C#N
IUPAC navn 2,4-difluorbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 139.11
PubChem CID 77545
Formel vægt 283.75
Procent renhed 95%