Få mere at vide
Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylathydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 11461510
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461510 25 g 25g
11471510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26930.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 3939-01-3 | C7H3F2N | 139,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3939-01-3
MDL nummer MFCD00012799
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Molekylær formel C14H18ClNO3
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Synonym methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hcl, pubchem12956, acmc-1cll5, ksc790s5l
InChI nøgle BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC(=O)C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2.Cl
IUPAC navn methyl-1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 283.75
PubChem CID 107479
Formel vægt 283.75
Procent renhed 95%