Få mere at vide
Methoxyphenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyphenon |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-11-5-4-6-13(9-11)16(17)14-7-8-15(18-3)12(2)10-14/h4-10H,1-3H3 |
| Formel vægt | 240.115 |