Få mere at vide
Methoxymethyl-triphenylphosphonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824431
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15824431 50 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15824431 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8185800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 4009-98-7
Smeltepunkt 202°C
Molekylær formel CH3OCH2P(C6H5)3Cl
MDL nummer MFCD00011800
Mængde 50 g
Synonym Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
Molekylvægt (g/mol) 342.8