Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 195,0 °C til 197,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 413,0 °C |
| Flammepunkt | >250 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Show More |