Få mere at vide
(Methoxymethyl)triphenylfosfhoniumchlorid, 98%
Artikelnummer. 10133050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133050 25 g Glasflaske 25g
10552731 100 g Glasflaske 100g
13448368 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10133050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342,80 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4009-98-7
Molekylær formel C20H20ClOP
Molekylvægt (g/mol) 342.80
MDL nummer MFCD00011800
InChI nøgle SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC navn methoxymethyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195.0°C to 197.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 413.0°C
Flammepunkt >250°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 342.79
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver