Få mere at vide
(Methoxymethyl)triphenylfosfoniumchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11476977
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476977 500 g 500g
11456977 25 g 25g
11466977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14380.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342,80 g/mol
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid anvendes som en faseoverførselskatalysator og i syntesen af taxol-A-fragmenter. Det er meget udbredt i syntesen af farmaceutisk produkt cephalotaxin, som bruges som et antiviralt og antitumormiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid anvendes som en faseoverførselskatalysator og i syntesen af taxol-A-fragmenter. Det er meget udbredt i syntesen af farmaceutisk produkt cephalotaxin, som bruges som et antiviralt og antitumormiddel.
Opløselighed
Opløselig i methanol og chloroform. Det nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk . Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4009-98-7
Molekylær formel C20H20ClOP
Molekylvægt (g/mol) 342.80
MDL nummer MFCD00011800
InChI nøgle SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 2723798
IUPAC navn methoxymethyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt ∼190°C (decomposition)
Mængde 500 g
Beilstein 924215
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water.
Formel vægt 342.81
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride