Få mere at vide
(Methoxymethyl)triphenylfosfoniumchlorid, 98+%
Beskrivelse
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid anvendes som en faseoverførselskatalysator og i syntesen af taxol-A-fragmenter. Det er meget udbredt i syntesen af farmaceutisk produkt cephalotaxin, som bruges som et antiviralt og antitumormiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid anvendes som en faseoverførselskatalysator og i syntesen af taxol-A-fragmenter. Det er meget udbredt i syntesen af farmaceutisk produkt cephalotaxin, som bruges som et antiviralt og antitumormiddel.
Opløselighed
Opløselig i methanol og chloroform. Det nedbrydes i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk . Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride |
| Smeltepunkt | ∼190°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 924215 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water. |
| Formel vægt | 342.81 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride