Få mere at vide
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, 98+%
Artikelnummer. 11304364
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304364 5 g 5g
11314364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00912.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4455-77-0 | C14H15O2P | 246.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4455-77-0
Molekylær formel C14H15O2P
Molekylvægt (g/mol) 246.25
MDL nummer MFCD00015451
InChI nøgle OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
PubChem CID 78203
IUPAC navn [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzen
SMIL COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 113°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 649558
Formel vægt 246.24
Procent renhed ≥98%