Få mere at vide
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For C-C Bond Formation (Olefination)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide |
| CAS | 4455-77-0 |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C14H15O2P |
| MDL nummer | MFCD00015451 |
| Mængde | 25g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /