Få mere at vide
Methoxychlor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455999
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455999 5 g 5g
15465999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63839.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Molekyle med østrogen aktivitet
Molekyle med østrogen aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-43-5
Molekylær formel C16H15Cl3O2
Molekylvægt (g/mol) 345.644
MDL nummer MFCD00000803
InChI nøgle IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
PubChem CID 4115
ChEBI CHEBI:6842
IUPAC navn 1-methoxy-4-[2,2,2-trichlor-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]benzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxychlor
Smeltepunkt 87°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2057367
Merck Index 14,5990
Formel vægt 345.65
Fysisk form Krystallinsk pulver