Få mere at vide
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylfosforan, 98%
Beskrivelse
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran anvendes i olefineringsreaktioner. Yderligere gennemgår det Wittig-reaktionen med aldehyder for at give substituerede methylacrylater. Det bruges til fremstilling af (triphenylphosphoranyliden)-keten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran anvendes i olefineringsreaktioner. Yderligere gennemgår det Wittig-reaktionen med aldehyder for at give substituerede methylacrylater. Det bruges til fremstilling af (triphenylphosphoranyliden)-keten.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Lidt opløseligt i ethanol og terahydrofuran. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane |
| Smeltepunkt | 165 °C til 169 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 618430 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. Let opløseligt i ethanol og terahydrofuran. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 334.36 |
| Procent renhed | 98% |