Learn More
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylfosforan, 98%
Product Code. 11427896
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11427896 25 g 25g
11437896 100 g 100g
11447896 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11427896 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14020.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2605-67-6 | C21H19O2P | 334,36 g/mol
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran anvendes i olefineringsreaktioner. Yderligere gennemgår det Wittig-reaktionen med aldehyder for at give substituerede methylacrylater. Det bruges til fremstilling af (triphenylphosphoranyliden)-keten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Methoxycarbonylmethylen)triphenylphosphoran anvendes i olefineringsreaktioner. Yderligere gennemgår det Wittig-reaktionen med aldehyder for at give substituerede methylacrylater. Det bruges til fremstilling af (triphenylphosphoranyliden)-keten.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Lidt opløseligt i ethanol og terahydrofuran. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2605-67-6
Molekylær formel C21H19O2P
Molekylvægt (g/mol) 334.36
MDL nummer MFCD00008455
InChI nøgle NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
PubChem CID 17453
IUPAC navn methyl-2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)acetat
SMIL COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 165°C to 169°C
Mængde 25 g
Beilstein 618430
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Slightly soluble in ethanol and terahydrofuran. Insoluble in water.
Formel vægt 334.36
Procent renhed 98%