missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11457767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457767 25 g 25g
11467767 100 g 100g
11477767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11457767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16301.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1779-58-4 | C21H20BrO2P | 415.27 g/mol

(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid er en reaktant til syntese af GSK-3-hæmmere ved hjælp af Wittig-reaktionen, substituerede furanoner til antifungale og cytostatiske aktiviteter, fotokrome dithienylethenderivater, gem-diiodoalkaner indeholdende allylalkoholer og stærkt substituerede cyclopentener og au-catoxygener. Nazarov cyklisering. Som reaktant til asymmetrisk hydrogenering afα ,β -umættede ester-phosphonater, undersøgelser af termisk nedbrydning af phosphoniumalkylestersalte.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Ansøgninger
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphoniumbromid er en reaktant til syntese af GSK-3-hæmmere ved hjælp af Wittig-reaktionen, substituerede furanoner til antifungale og cytostatiske aktiviteter, fotokrome dithienylethenderivater, gem-diiodoalkaner indeholdende allylalkoholer og højt substituerede cyclopentener og au-catoxygener. Nazarov cyklisering. Som reaktant til asymmetrisk hydrogenering afα ,β -umættede ester-phosphonater, undersøgelser af termisk nedbrydning af phosphoniumalkylestersalte.

Opløselighed Opløselig i
methanol (næsten gennemsigtig).

Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1779-58-4
Molekylær formel C21H20BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 415.27
MDL nummer MFCD00011801
InChI nøgle VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edx
PubChem CID 2733211
IUPAC navn (2-methoxy-2-oxoethyl)-triphenylphosphanium;bromid
SMIL [Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt ∼163°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 3812975
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methanol(almost transparency).
Formel vægt 415.28
Procent renhed ≥98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.