Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyacetonitrile |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 118,0 °C til 119,0 °C (731,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 31 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OCH2CN |
| Brydningsindeks | 1,3800 til 1,3830 (20 °C, 589 nm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methoxyacetonitrile
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .