Få mere at vide
Methoxyacetonitril, 98%
Artikelnummer. 10431610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10431610 5 g Glasflaske 5g
10332500 25 g Glasflaske 25g
10686470 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10431610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125660050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1738-36-9 | C3H5NO | 71,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1738-36-9
Molekylær formel C3H5NO
Molekylvægt (g/mol) 71.08
MDL nummer MFCD00001892
InChI nøgle QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74442
IUPAC navn 2-methoxyacetonitril
SMIL COCC#N
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetonitrile
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 118,0 °C til 119,0 °C (731,0 mmHg)
Flammepunkt 31 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OCH2CN
Brydningsindeks 1,3800 til 1,3830 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Beilstein 03,242
Fieser 05,436
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym methoxyacetonitrile, acetonitrile, methoxy, acetonitrile, 2-methoxy, ncch2och3, 2-methoxy acetonitrile, 2-methoxy-acetonitrile, acetonitrile,2-methoxy, intermediates-zcf02294, acmc-209e7f
Formel vægt 71.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methoxyacetonitrile
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.